Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables à fond rond et à extrémité lisse
Code produit 11577403 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 ml
10 mL
13 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 mL
55 mL
Longueur (métrique):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11577403 23 ml 150 mm 16 mm 1000 pièces
12347279 4 mL 75 mm 10 mm 1000 pièces
11517403 6 ml 75 mm 12 mm -
11527403 10 mL 100 mm 13 mm 1000 pièces
11537403 13 mL 85 mm 15 mm 1000 pièces
11547403 15 ml 100 mm 16 mm 1000 pièces
11557403 19 ml 125 mm 16 mm 1000 pièces
11587403 28 ml 150 mm 18 mm -
11597403 36 mL 150 mm 20 mm 500 pièces
11507413 55 mL 150 mm 25 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11577403
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susc
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
  • Tubes de qualité supérieure avec fond robuste et uniforme et longueurs constantes.
  • Épaisseur moyenne des parois : 0,6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Fond uniforme
Description Tube de culture
Capacité (métrique) 23 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Convient aux procédures de lavage de cellules
Quantité 1000 paquet
Diamètre (métrique) 16 mm