Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables à fond rond et à extrémité lisse
Code produit 12347279 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 ml
10 mL
13 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 mL
55 mL
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12347279 4 mL 1000 pièces
11517403 6 ml -
11527403 10 mL 1000 pièces
11537403 13 mL 1000 pièces
11547403 15 ml 1000 pièces
11557403 19 ml 1000 pièces
11577403 23 ml 1000 pièces
11587403 28 ml -
11597403 36 mL 500 pièces
11507413 55 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12347279
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susc
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
  • Des tailles de diamètre externe de 10 et 12 mm sont disponibles
  • Emballés dans des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 125 ou 250 pour empêcher la contamination ou la casse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
Type de conception unie
Capacité (métrique) 4 mL
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Pour la culture de tissu et la chimie clinique
Conditionnement Plateau sous film thermorétracté
Avec rebord Oui
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 10 mm
Type de bouchon KIM-KAP
Type de produit Tube de culture jetable