Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté avec bouchon à vis en polypropylène
Code produit 11577413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantité:
1000 paquet
250/plateau
500/plateau
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Quantité unitSize
11577413 150 mm 20 mm 250/plateau 500 pièces
11527413 100 mm 16 mm 1000 paquet 1000 pièces
10421541 125 mm 16 mm 250/plateau 1000 pièces
11557413 150 mm 16 mm 250/plateau 1000 pièces
11567413 125 mm 20 mm 250/plateau 500 pièces
11517413 100 mm 13 mm 500/plateau 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11577413
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
  • Bouchon à vis sans revêtement en PP naturel
  • Avec pastille de marquage
Idéal pour culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins
Informations sur la commande
Conditionné dans des plateaux de 250 ou 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
Type d’étiquette Pastille de marquage
Conditionnement Plateau
Quantité 250/plateau
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture jetable