Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté
Code produit 11527423 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
25 mL
30 mL
36 ml
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Type d’étiquette:
Aucun
Pastille de marquage
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Type d’étiquette Diamètre du filetage Conditionnement
11527423 16 mL 125 mm Pastille de marquage 15-415 1000 pièces
11567423 8 mL 100 mm Aucun 13-415 1000 pièces
11577423 20 ml 150 mm Aucun 15-415 1000 pièces
11587423 30 mL 150 mm Aucun 18-415 500 pièces
11537423 20 ml 150 mm Pastille de marquage 15-415 1000 pièces
12327279 12 mL 100 mm Pastille de marquage 15-415 1000 pièces
11557423 36 ml 150 mm Pastille de marquage 18-415 500 pièces
11587413 8 mL 100 mm Pastille de marquage 13-415 1000 pièces
11547423 25 mL 125 mm Pastille de marquage 18-415 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11527423
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible avec ou sans pastille de marquage
  • Fond rond
  • Sans bouchon
Informations sur la commande
Fournis dans des plateaux de 500 pièces conditionnés sous film plastique thermorétracté
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E 438, type I, classe B
Capacité (métrique) 16 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Pour les travaux de culture de tissu et procédures bactériologiques générales
Type d’étiquette Pastille de marquage
Conditionnement Plateau
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Aucun
Type de produit Tube de culture jetable