Learn More
Fisherbrand™ Cuves jetables
Code produit 11682599 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
4,5 mL
Type:
Cellule semi-micro
Cuve standard
Cuvette
Matériau:
Méthacrylate
PMMA
PS
Polystyrène
Wavelength Range:
De 285 à 750 nm
De 340 à 750 nm
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type Matériau Wavelength Range Conditionnement
11682599 4,5 mL Cuve standard PS De 340 à 750 nm 500 pièces
11954395 4,5 mL Cuvette Polystyrène De 340 à 750 nm 500 pièces
11944385 4,5 mL Cuve standard PMMA De 285 à 750 nm 500 pièces
11924405 4,5 mL Cuvette PMMA De 285 à 750 nm 500 pièces
11602609 1,5 ml Cellule semi-micro PS De 340 à 750 nm 500 pièces
11904385 1,5 ml Cellule semi-micro Méthacrylate De 285 à 750 nm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11682599
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Polystyrène ou méthacrylate
Les cuves jetables Fisherbrand™ sont disponibles en PS ou méthacrylate. Sélectionnez les cuves en polystyrène pour les dosages dans le champ spectral visible (340 à 750 nm) ; pour une précision dans toute la gamme UV/Vis (285 à 750 nm), choisissez les cuvettes fabriquées à partir d’une qualité supérieure de méthacrylate.
  • Cuves jetables de longueur d’acheminement de 10 mm conçues pour les dosages visibles et UV/Vis
  • Les cuves transparentes à quatre côtés sont idéales pour la fluorimétrie, la néphélométrie et la spectrophotométrie
  • Réduisez les volumes de dosage et économisez sur les réactifs en utilisant des cuves semi-micro d’une capacité de 1,5 ml
  • La flèche moulée indique le sens de la transmission sur les cuves standard et semi-micro—pour en garantir l’uniformité
  • Chaque boîte contient des cuves avec le même numéro d’impression de moule—ce qui garantit la précision entre les échantillons—l’écart-type est de <± 0,005 unités d’extinction entre les cuves
Informations sur la commande
Conditionnement de 100 cuves par plateau empilable ; Cinq plateaux par boîte. Dimensions extérieures : 0.47 x 0.47 x 1.77 po. (12 x 12 x 45 mm) (L x l x H)
Spécification
Type Cuve standard
Jetable Oui
Capacité (métrique) 4,5 mL
Matériau PS
Longueur (métrique) 12mm
Quantité 500/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 340 à 750 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres, fluoromètres et néphélomètres
Largeur (métrique) 12 mm
À utiliser avec (application) Spectrophotométrie