Description
Les cuves jetables Fisherbrand™ sont disponibles en PS ou méthacrylate. Sélectionnez les cuves en polystyrène pour les dosages dans le champ spectral visible (340 à 750 nm) ; pour une précision dans toute la gamme UV/Vis (285 à 750 nm), choisissez les cuvettes fabriquées à partir d’une qualité supérieure de méthacrylate.
- Cuves jetables de longueur d’acheminement de 10 mm conçues pour les dosages visibles et UV/Vis
- Les cuves transparentes à quatre côtés sont idéales pour la fluorimétrie, la néphélométrie et la spectrophotométrie
- Réduisez les volumes de dosage et économisez sur les réactifs en utilisant des cuves semi-micro d’une capacité de 1,5 ml
- La flèche moulée indique le sens de la transmission sur les cuves standard et semi-micro—pour en garantir l’uniformité
- Chaque boîte contient des cuves avec le même numéro d’impression de moule—ce qui garantit la précision entre les échantillons—l’écart-type est de <± 0,005 unités d’extinction entre les cuves
Informations sur la commande
Conditionnement de 100 cuves par plateau empilable ; Cinq plateaux par boîte. Dimensions extérieures : 0.47 x 0.47 x 1.77 po. (12 x 12 x 45 mm) (L x l x H)
Spécification
Spécification
| Type | Cuve standard |
| Jetable | Oui |
| Capacité (métrique) | 4,5 mL |
| Matériau | PMMA |
| Longueur (métrique) | 12mm |
| Quantité | 500/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 285 à 750 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres, fluoromètres et néphélomètres |
| Afficher plus |