Description
Les cuvettes jetables permettent un nettoyage facile et rapide
- Coins à versement facile pour une élimination rapide de l’excès de solution d’échantillon
- Cuvettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnés dans des sachets faciles à ouvrir pour réduire les risques de contamination
- La conception à puits divisé permet le pipetage de deux réactifs en même temps
- Dimensions : 5,7 L × 2,4W × 0,8 po.H (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
Specifications
Specifications
| Description | Stérilisés par irradiation aux rayons gamma |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Dimensions (L x l x H) | 5,7 x 2,4 x 0,8 po (14,5 x 6,3 x 2,1cm) |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de pipetage |
| Hauteur (impériale) | 0,8 in |
| Hauteur (métrique) | 2,1 cm |
| Longueur (impériale) | 5,7 in |
| Longueur (métrique) | 14,5 cm |
| Show More |