Learn More
Fisherbrand™ Cuvette pour pipettes à puits divisé jetables
Code produit 16666015 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
10/sachet
Emballage individuel
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement Conditionnement
16666015 Stérile Emballage individuel 50 pièces
15671424 Stérile 10/sachet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16666015
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les cuvettes jetables permettent un nettoyage facile et rapide.
Les cuvettes jetables permettent un nettoyage facile et rapide
  • Coins à versement facile pour une élimination rapide de l’excès de solution d’échantillon
  • Cuvettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Conditionnés dans des sachets faciles à ouvrir pour réduire les risques de contamination
  • La conception à puits divisé permet le pipetage de deux réactifs en même temps
  • Dimensions : 5,7 L × 2,4W × 0,8 po.H (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
Specifications
Description Stérilisés par irradiation aux rayons gamma
Capacité (métrique) 25 mL
Dimensions (L x l x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 po (14,5 x 6,3 x 2,1cm)
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de pipetage
Hauteur (impériale) 0,8 in
Hauteur (métrique) 2,1 cm
Longueur (impériale) 5,7 in
Longueur (métrique) 14,5 cm
Conditionnement Emballage individuel
Largeur (impériale) 2,4 in
Largeur (métrique) 6,3 cm
Jetable Oui