Learn More
FISHERBRAND™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Matériau | Verre flint |
| Forme | Cylindrical |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Conditionnement | Plateau |
| Quantité | 500/plateau |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |