Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri jetables
Code produit 16640272 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Boîte de Petri sans tampon
Quantité:
150/boîte
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité Conditionnement
16640272 Boîte de Petri sans tampon 150/boîte 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16640272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.32€
    104.11€ / 150 pièces
    Économisez 33.21€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le couvercle bien ajusté empêche la déshydratation.
Un couvercle bien ajusté sécurisé permet d’éviter la déshydratation.
Boîtes de Petri stérilisées
  • Les boîtes de 47 mm peuvent être utilisées avec un milieu de gélose solide ou ajouter des tampons absorbants pour le milieu liquide
  • Polystyrène moulé
Spécification
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Type Boîte de Petri sans tampon
Quantité 150/boîte
Diamètre (métrique) 47 mm