Learn More
Fisherbrand™ Cuvettes pour pipettes jetables
Code produit 11978485 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Sachet
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
80 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Conditionnement
11978485 50 ml Stérile En vrac 200 pièces
17815334 25 ml Stérile Sachet 100 pièces
11988485 50 ml Stérile Emballage individuel 80 pièces
11908495 50 ml Non stérile En vrac 100 pièces
12369175 50 ml Non stérile En vrac 100 pièces
12399175 100 ml Stérile En vrac 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11978485
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les cuvettes jetables permettent un nettoyage pratique et rapide.
Les cuvettes pour pipette jetable Fisherbrand™ sont conditionnées dans des sachets à ouverture facile pour réduire les risques de contamination. Elles sont rapides et faciles à nettoyer.
  • Coins à versement facile pour une élimination rapide de l’excès de solution d’échantillon
Cuvettes à puit 25 ml
  • Dimensions : 14,5 × 6,3 × 2,1 cm (5,7 × 2,4 × 0,8 po) (L x l x H)
  • Cuvettes 50 ml
  • Les côtés inclinés et le fond en V permettent une élimination facile de la solution d’échantillon
  • La cuvette non stérile est fabriquée en PVC transparent
  • Dimensions : 14,0 × 7 × 2,5 cm (5,75 × 2,75 × 1 po) (L x l x H)
Cuvettes 100 ml
  • La conception polyvalente offre un volume suffisant pour tous types de pipettes à 4, 8 et 12 canaux
  • Prévu pour le pipetage multicanaux étendu dans des plaques de microtitration, des tubes et des blocs à puits profonds
  • Dimensions : 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 po) (L x l x H)
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
Dimensions (L x l x H) 14,6 x 7 x 2,54 cm (5,75 x 2,75 x 1 po)
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de pipetage
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,54 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Longueur (métrique) 14,6 cm
Conditionnement En vrac
Largeur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 7 cm
Jetable Oui