Description
Les cuvettes pour pipette jetable Fisherbrand™ sont conditionnées dans des sachets à ouverture facile pour réduire les risques de contamination. Elles sont rapides et faciles à nettoyer.
- Coins à versement facile pour une élimination rapide de l’excès de solution d’échantillon
Cuvettes à puit 25 ml
- Dimensions : 14,5 × 6,3 × 2,1 cm (5,7 × 2,4 × 0,8 po) (L x l x H)
- Les côtés inclinés et le fond en V permettent une élimination facile de la solution d’échantillon
- La cuvette est fabriquée en PVC transparent ; stérile (sauf si elle est ouverte)
- Dimensions : 14,0 × 7 × 2,5 cm (5,75 × 2,75 × 1 po) (L x l x H)
- La conception polyvalente offre un volume suffisant pour tous types de pipettes à 4, 8 et 12 canaux
- Prévu pour le pipetage multicanaux étendu dans des plaques de microtitration, des tubes et des blocs à puits profonds
- Dimensions : 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 po) (L x l x H)
Spécification
Spécification
| Couleur | Clair : Non |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 5,7 x 2,4 x 0,8 po (14,5 x 6,3 x 2,1cm) |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de pipetage |
| Hauteur (impériale) | 0,8 in |
| Hauteur (métrique) | 2.1 cm |
| Longueur (impériale) | 5,7 in |
| Longueur (métrique) | 14.5 cm |
| Afficher plus |