Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™
Code produit 11755075 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Type de bouchon:
Bouchon plat
Bouchon à joint
Conditionnement:
25/sachet
En rack
En vrac
Manchon
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
125 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Conditionnement Stérilité Conditionnement
11755075 15 ml Bouchon plat 25/sachet Stérile 500 pièces
11765075 15 ml Bouchon à joint Manchon Stérile 500 pièces
11849650 15 ml Bouchon plat En rack Stérile 500 pièces
11889640 15 ml Bouchon à joint En rack Stérile 500 pièces
11935372 50 mL Bouchon plat En vrac Stérile 125 pièces
11512303 50 mL Bouchon plat En vrac Stérile 500 pièces
11899640 50 mL Bouchon à joint En rack Stérile 500 pièces
11809650 50 mL Bouchon à joint 25/sachet Stérile 500 pièces
11819650 50 mL Bouchon plat En rack Stérile 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11755075
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise
Les tubes à centrifuger coniques en PP Fisherbrand™ Easy Reader™ offrent une résistance chimique exceptionnelle dans un grand nombre de tailles. L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise.
  • Apyrogènes
  • Fonds coniques
  • Grande zone de marquage
  • Modèles stériles et non stériles
  • Avec graduations noires et zone de marquage blanche
  • Les tubes de 15 ml sont gradués par subdivisions de 0,5 ml de 2 à 14,5 ml
  • Les tubes de 50 ml sont gradués par incréments de 5 ml de 5 à 50 ml
Información de órdenes
Conditionnement en racks ou dans des manchons en mousse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diamètre (impériale) extérieur 0,7 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Polypropylène
Comprend Graduations noires et zone de marquage blanche
Conditionnement 25/sachet
Quantité 50/Pk., 500/Cs.
Tolérance La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le PP et le PET est la même (0 à 40°C)
Stérilité Stérile
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Forme Conique
Longueur (métrique) 119 mm
Capacité (impériale) 0,50 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon plat
Surface d’écriture Yes
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduations 0,5 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 12 000 x g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.