Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™
Code produit 11765075 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Type de bouchon:
Bouchon plat
Bouchon à joint
Conditionnement:
25/sachet
En rack
En vrac
Manchon
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
125 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Conditionnement Stérilité Conditionnement
11765075 15 ml Bouchon à joint Manchon Stérile 500 pièces
11755075 15 ml Bouchon plat 25/sachet Stérile 500 pièces
11849650 15 ml Bouchon plat En rack Stérile 500 pièces
11889640 15 ml Bouchon à joint En rack Stérile 500 pièces
11935372 50 mL Bouchon plat En vrac Stérile 125 pièces
11512303 50 mL Bouchon plat En vrac Stérile 500 pièces
11899640 50 mL Bouchon à joint En rack Stérile 500 pièces
11809650 50 mL Bouchon à joint 25/sachet Stérile 500 pièces
11819650 50 mL Bouchon plat En rack Stérile 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11765075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    99.71€ / 500 pièces
    Économisez 33.29€
    25% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise
Les tubes à centrifuger coniques en PP Fisherbrand™ Easy Reader™ offrent une résistance chimique exceptionnelle dans un grand nombre de tailles. L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise.
  • Apyrogènes
  • Fonds coniques
  • Grande zone de marquage
  • Modèles stériles et non stériles
  • Avec graduations noires et zone de marquage blanche
  • Les tubes de 15 ml sont gradués par subdivisions de 0,5 ml de 2 à 14,5 ml
  • Les tubes de 50 ml sont gradués par incréments de 5 ml de 5 à 50 ml
Informations sur la commande
Conditionnement en racks ou dans des manchons en mousse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 95 kPa
Diamètre (impériale) extérieur 0,7 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Polypropylène
Comprend Graduations noires Sans rack en polystyrène inclus
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Conditionnement Manchon
Tolérance La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le PP et le PET est la même (0-40°C)
Stérilité Stérile
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Forme Conique
Longueur (métrique) 119 mm
Capacité (impériale) 0,50 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à joint
Surface d’écriture Pastille de marquage blanche
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduations 0,5 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 12 000 x g