Learn More
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™
Code produit 11845762 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 5 ml
0.5 à 5μl
1 à 10 ml
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11845762 2 à 20 μl 1 pièce
11815762 0,2 à 2 μl 1 pièce
11825762 0.5 à 5μl 1 pièce
11835762 1 à 10 μl 1 pièce
11855762 5 à 50 μl 1 pièce
11865762 10 à 100 μl 1 pièce
11875762 20 à 200 μl 1 pièce
11805772 1 à 10 ml 1 pièce
11895762 0,5 à 5 ml 1 pièce
11885762 100 à 1000 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11845762
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
  • Entièrement autoclavable — la pipette complète peut être stérilisée dans un autoclave à vapeur
  • Éjecteur de pointes à commande assistée — mécanisme de réglage réduisant la force requise pour l’éjection des pointes jusqu’à 50 %
  • Poignée ergonomique légère et confortable — préhension confortable et fixation des pointes sans effort
  • Ajustement optimal avec les pointes pour pipettes SureOne™ — meilleures performances de pipetage
  • Piston Super blow-out — crée une poussée d’air 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
Garantie
Trois ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 1 à 3 %
Pointes compatibles Cônes SureOne™
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec Pointe SureOne™
Gamme de produits Elite
Type Micropipette
Volume (métrique) 2 à 20 μl
Type de doigt Ergonomique
Comprend Certificat d’étalonnage, outil d’étalonnage en laboratoire
Incréments 0,02 μl
Fixation sécurisée de la pointe Éjecteur de pointes à commande assistée
Garantie 3 ans
Afficher plus Afficher moins
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.