Description
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
- Entièrement autoclavable — la pipette complète peut être stérilisée dans un autoclave à vapeur
- Éjecteur de pointes à commande assistée — mécanisme de réglage réduisant la force requise pour l’éjection des pointes jusqu’à 50 %
- Poignée ergonomique légère et confortable — préhension confortable et fixation des pointes sans effort
- Ajustement optimal avec les pointes pour pipettes SureOne™ — meilleures performances de pipetage
- Piston “Super blow-out” — crée une poussée d’air 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
Garantie
Trois ans.
Spécification
Spécification
| Précision | 0,6 à 3 % |
| Pointes compatibles | Cônes SureOne™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Pointe SureOne™ |
| Gamme de produits | Elite |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 5 à 50 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Comprend | Certificat d’étalonnage, outil d’étalonnage en laboratoire |
| Incréments | 0,1 μl |
| Afficher plus |
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d