Learn More
Fisherbrand™ Pipettes multicanaux à volume variable Elite™
Code produit 11815772 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Précision:
1 à 4,6%
1,5 à 5%
1.3 à 5 %
2,4 à 12%
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Précision Nombre de canaux Conditionnement
11815772 1 à 10 μl 2,4 à 12% 8 1 pièce
11875772 5 à 50 μl 1,5 à 5% 12 -
11865772 10 à 100 μl 1.3 à 5 % 12 1 pièce
11885772 30 à 300 μl 1 à 4,6% 12 -
11835772 5 à 50 μl 1,5 à 5% 8 1 pièce
11825772 10 à 100 μl 1.3 à 5 % 8 1 pièce
11845772 30 à 300 μl 1 à 4,6% 8 1 pièce
11855772 1 à 10 μl 2,4 à 12% 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11815772
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
  • Entièrement autoclavables - l’ensemble du pipeteur peut être autoclavé à la vapeur
  • Forces extrêmement faibles exercées sur le piston - permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de MTR
  • Éjection en douceur de l'—embout : un mécanisme d'engrenage réduit la force d'éjection de l'embout jusqu'à 50 %.
  • Poignée confortable ergonomique et légère - prise en main confortable et fixation de pointe sans effort
  • Ajustement optimal avec SureOne Embouts de pipettes - performances de pipetage optimales
  • Piston “Super blow-out” - crée une poussée d’air de 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 2,4 à 12%
Pointes compatibles SureOne™ Pointes de pipetage
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec SureOne Embout de pipette
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Elite
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Type de doigt Ergonomique
Incréments 0,02 μl
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d