Learn More
Fisherbrand™ Pipettes multicanaux à volume variable Elite™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
- Entièrement autoclavables - l’ensemble du pipeteur peut être autoclavé à la vapeur
- Forces extrêmement faibles exercées sur le piston - permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de MTR
- Éjection en douceur de l'—embout : un mécanisme d'engrenage réduit la force d'éjection de l'embout jusqu'à 50 %.
- Poignée confortable ergonomique et légère - prise en main confortable et fixation de pointe sans effort
- Ajustement optimal avec SureOne Embouts de pipettes - performances de pipetage optimales
- Piston “Super blow-out” - crée une poussée d’air de 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
Spécification
Spécification
| Précision | 1,5 à 5% |
| Pointes compatibles | SureOne™ Pointes de pipetage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | SureOne Embout de pipette |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Elite |
| Type | Pipette à volume variable |
| Volume (métrique) | 5 à 50 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Incréments | 0,1 μl |
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d