Learn More
Fisherbrand™ Kit de pipettes Elite
Code produit 15268638 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2-2 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15268638 0.2-2 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15268638
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le kit comprend quatre pipettes à volume réglable et un support.
  • Quatre tailles de pipette les plus appréciées (0.2-2 μl, 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl) et support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Elite
Type Kit de pipettes
Volume (métrique) 0.2-2 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul
Comprend Quatre tailles de pipette (0.2-2 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul) et support
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d