Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne
Code produit 11321675 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 mL
5 mL
Type de filetage:
Externe
Interne
Matériau du bouchon:
PE-HD
PEHD
Polypropylène
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de filetage Matériau du bouchon Conditionnement
11321675 2 mL Interne Polypropylène 1000 pièces
11777939 1,2 ml Externe PE-HD 100 pièces
12942431 1,2 ml Externe PE-HD 1000 pièces
12952431 2 mL Externe PEHD 1000 pièces
11787939 2 mL Externe PEHD 100 pièces
11797939 5 mL Externe PE-HD 50 pièces
10858210 5 mL Externe PE-HD -
11311675 1,2 ml Interne Polypropylène 1000 pièces
11331675 5 mL Interne Polypropylène 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les flacons cryogéniques sont destinés à être placés uniquement dans le phase 2 phase d’azote liquide, et doit non être utilisé pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. L'immersion des tubes dans la phase liquide pourrait provoquer une infiltration du gaz liquéfié dans le tube, ce qui pourrait entraîner une brusque vaporisation du liquide lors du retrait et une éventuelle explosion violente ou une fuite du tube/au niveau de la circonférence du bouchon.
Pour prévenir toute explosion d’un cryotube, ne jamais remplir excessivement les unités de stockage à azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Code produit 11321675
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons cryogéniques sont destinés à être placés uniquement dans le phase 2 phase d’azote liquide, et doit non être utilisé pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. L'immersion des tubes dans la phase liquide pourrait provoquer une infiltration du gaz liquéfié dans le tube, ce qui pourrait entraîner une brusque vaporisation du liquide lors du retrait et une éventuelle explosion violente ou une fuite du tube/au niveau de la circonférence du bouchon.
Pour prévenir toute explosion d’un cryotube, ne jamais remplir excessivement les unités de stockage à azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Choix de flacons à filetage externe avec bouchons en PEHD pour les applications aseptiques, ou de flacons à filetage interne équipés de bouchons en PP avec joint en silicone pour une étanchéité garantie
  • Stérile ; non autoclavable
  • Non cytotoxique, apyrogène
  • Grande surface d’écriture blanche
  • Graduations par incréments de 0,5 ml
  • Utiliser avec Fisherbrand Codeurs de couleur pour une identification plus facile des échantillons
Filetage externe
  • Fond conique
  • PE haute densité
  • Base autostable
Filetage intérieur
  • Avec joint d’étanchéité en silicone
  • Polypropylène
  • Semelles coniques ou rondes avec un pied en forme d'étoile
Ces flacons sont destinés exclusivement à la recherche ; ils ne doivent pas être utilisés pour le diagnostic in vitro ni pour l'administration parentérale.
Convient au stockage de matières biologiques dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur d'azote liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0.49 in
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 12,5 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) Pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide
Hauteur (impériale) 1,92 in
Nbre par carton 10
Nb par paquet 100/Bte
Modèle Arrondi
Type de filetage Interne
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 100 sachets, 10 boîtes
Marking Spot Oui
À utiliser avec (équipement) Congélateurs mécaniques ou flacons Dewar LN
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Non cytotoxique, apyrogène
Hauteur (métrique) 49 mm
Conservateur Non
Type de produit Flacon cryogénique