Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescrizione
Choix de flacons à filetage externe avec bouchons en PEHD pour les applications aseptiques, ou de flacons à filetage interne équipés de bouchons en PP avec joint en silicone pour une étanchéité garantie
- Stériles ; Non autoclavables
- Non cytotoxiques, apyrogènes
- Grande zone d’écriture blanche
- Graduations par incréments de 0.5 ml
- Utilisation avec les inserts de couleur Fisherbrand pour faciliter l’identification des échantillons
À filetage externe
- Fond de style conique
- PEHD
- À base autostable
- Avec joint en silicone
- PP
- À fond conique ou rond avec un pied en forme d’étoile
Flacons destinés exclusivement à la recherche ; Ne conviennent pas au diagnostic in vitro ou aux solutions administrées par voie parentérale.
Conviennent pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide
Specifica
Specifica
| Diamètre (impériale) externe | 0,53 in |
| Diamètre (métrique) externe | 13,5 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 1,2 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide |
| Hauteur (impériale) | 1,49 in |
| Nbre par carton | 10 |
| Nb par paquet | 100/Bte |
| Modèle | Conique |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.