Learn More
Fisherbrand™ Barrettes de 8 bouchons plats et bombés, barrettes de bouchons plats
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Convient à une utilisation avec des plaques PCR à 96 puits et des barrettes de tubes PCR
- Huit bouchons par barrette
- Produit en salle blanche
- PP vierge
- Les bouchons plats possèdent de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur retrait et l’orientation de la barrette.
Spécification
Spécification
| Matériau | PP |
| Couleur | Naturel |
| Format | Barrettes de bouchons bombés |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques PCR à 96 puits ou barrettes de tubes PCR |