Learn More
Justman Brush Brosses à manche flexible
Code produit 11839000 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
35,56 cm
43,18 cm
À utiliser avec (équipement):
Flacons de 1000 ml
Flacons de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11839000 43,18 cm Flacons de 1000 ml 1 pièce
15853668 35,56 cm Flacons de 500 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11839000
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La rangée unique de poils souples accède facilement aux cols des flacons
Conçu pour le nettoyage de fioles Erlenmeyer, de fioles de filtration, de ballons Kjeldahl, de flacons Nephelo, de flacons en forme de poire, à fond rond, à fond plat, de ballons à réaction et de fioles jaugées.
  • Le manche en plastique se plie pour permettre aux poils de s’adapter à la forme du récipient
  • Le manche est doté d’un anneau de suspension
Spécification
Type de produit Brosse pour flacon
Matériau de la poignée Plastique
Type de poignée Flexibles
Diamètre (impériale) des poils 1,75 po
Diamètre (métrique) des poils 4,4 cm
À utiliser avec (équipement) Flacons de 1000 ml
Comprend Anneau de suspension
Longueur (impériale) 17 in
Longueur (impériale) des poils 5 po
Longueur (métrique) 43,18 cm
Longueur (métrique) des poils 12,7 cm
Nbre de rangées de poils 1