Learn More
Fisherbrand™ Cellules rectangulaires pour fluorescence : Macro cellules avec couvercles en PTFE, 4 parois transparentes
Code produit 15216043 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2/sachet, 8 sachets/boîte
4/sachet, 4 sachets/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15216043 2/sachet, 8 sachets/boîte 2 pièces
15296053 4/sachet, 4 sachets/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15216043
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
PTFE lid or stopper
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
  • Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
  • La gamme de longueurs d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Type Macro cellule à fluorescence
Capacité (métrique) 3000 μl
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 10 mm
Quantité 2/sachet, 8 sachets/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12,5 mm
À utiliser avec (application) Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges
Forme Rectangulaires