Learn More
Fisherbrand™ Écouvillons en mousse PurSwab
Code produit 16438115 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
13,1cm
14,9 cm
Matériau de la poignée:
Bois
Polypropylène
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Matériau de la poignée Conditionnement
16438115 13,1cm Polypropylène 50 pièces
16458115 14,9 cm Bois 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16438115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.34€
    51.28€ / 50 pièces
    Économisez 24.06€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Applicateurs flexibles en mousse. La pointe est composée d’une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes. Idéales pour une variété d’applications de nettoyage.
Applicateurs flexibles à mini-pointe en mousse. La pointe est composée d’une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes. Idéales pour une variété d’applications de nettoyage.
À utiliser dans des environnements contrôlés, des salles blanches et des environnements industriels. Revêtement de cartouches rechargeables pour photocopieurs. Application de solutions ou de solvants. Écouvillon de nettoyage général. La pointe est thermoformée au manche de sorte qu’aucun adhésif contaminant n’est utilisé. La pointe est non pelucheuse et exempte de résidus. Peut être utilisé avec de l’IPA et de l’eau déionisée ou sec. Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Quantité 50
Certifications/Conformité ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, BPF de la FDA
Diamètre (impériale) de la poignée 0,245 in
Longueur (impériale) 5,17 in
À utiliser avec (application) Revêtement de cartouches rechargeables pour photocopieurs, application de solutions ou de solvants, nettoyage général
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 0,622 cm
Longueur (métrique) 13,1cm
Longueur (impériale) de la poignée 5,00 in
Longueur (métrique) de la poignée 12,7 cm
Épaisseur (métrique) 0,375 in
Longueur (impériale) de la pointe 0,89 in
Longueur (métrique) de la pointe 2,2cm
Diamètre (métrique) de la pointe 1,745 cm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,687 in
Qualité Médical
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Rectangulaires
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane