Learn More
Fisherbrand™ Écouvillons en mousse PurSwab
Code produit 16458115 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
13,1cm
14,9 cm
Matériau de la poignée:
Bois
Polypropylène
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Matériau de la poignée Conditionnement
16458115 14,9 cm Bois 50 pièces
16438115 13,1cm Polypropylène 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16458115
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Applicateurs flexibles en mousse. La pointe est composée d’une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes. Idéales pour une variété d’applications de nettoyage.
Applicateurs flexibles à mini-pointe en mousse. La pointe est composée d’une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes. Idéales pour une variété d’applications de nettoyage.
  • Avec manches en polypropylène ou en bois
  • Non pelucheux et ne provoque pas de rayures
Applications :
Peut être utilisé avec de l’alcool, de l’acétone, des huiles, des graisses et des solvants
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, BPF de la FDA
Diamètre (impériale) de la poignée 0,083 in
Longueur (impériale) 5,88 in
À utiliser avec (application) Nettoyage des capteurs et composants, application d’adhésifs ou d’autres solutions, élimination de la saleté, de la contamination, des flux ou des résines, pointe en mousse non abrasive souple, manche en bois naturellement biodégradable
Couleur de la poignée Blanc
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 0,211cm
Longueur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) de la poignée 5,812 in
Longueur (métrique) de la poignée 14,76 cm
Longueur (impériale) de la pointe 0,68 in
Longueur (métrique) de la pointe 1,74 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 0,478 cm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,188 in
Qualité Médical
Stérilité Non stérile
Matériau de la poignée Bois
Type de pointe Étalon
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane