Learn More
Fisherbrand™ Pointes à chargement de gel, 1 à 200 μL
GREENER_CHOICE
Code produit 11937734 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
BP
HR, 10 × 96
HRS, 10 × 96
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement unitSize
11937734 Non stérile HR, 10 × 96 960 pièces
11927734 Non stérile BP 1000 pièces
11367801 Stérile HRS, 10 × 96 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11937734
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choix idéal pour le chargement précis et facile des puits pour l’électrophorèse sur gel
À utiliser durant l’électrophorèse sur gel pour charger les puits avec précision et en toute simplicité.
  • Pointe pour dépôts sur gel ronde
  • Chargez facilement les gels de 0.6 mm
  • Applications : gels d’ADN d’agarose, gels capillaires 2-D et SDS PAGE et séquençage
  • Certifiées par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Longueur (impériale) 2,75 in
Longueur (métrique) 69 mm
Déclaration de pureté Sans DNase / RNase
À utiliser avec (application) Pour le séquençage d’ADN ou le chargement de gels d’électrophorèse
Diamètre (métrique) externe 0,58 mm
Format Rack
Type de pointe Pour chargement de gel, pointe ronde, Rond
Conditionnement HR, 10 × 96
Quantité Boîte de 960