Learn More
Fisherbrand™ Flacons EPA en verre pré-nettoyés
Code produit 11553552 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
40 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
144 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
11553552 40 ml Transparent 144 pièces
11563552 40 ml Ambré 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11553552
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Conditionnés en plateaux compartimentés
Flacons en verre pour le prélèvement d’échantillons d’eau et de sol pour l’analyse des composés organiques volatils.
  • Flacons transparents en verre borosilicaté pour l’analyse générale ; flacons ambrés pour les matériaux photosensibles
  • Filetage GPI, 24-400
Compliance
Pré-nettoyés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière d’analyse des composés organiques volatils
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 40 ml
À utiliser avec (application) Pour l’analyse générale
Hauteur (impériale) 3,74 in
Comprend Septa en PTFE / silicone de 0,125 po, bouchons à vis en polypropylène avec opercule
Volume (impérial) 10 dr
Volume (métrique) total 40 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Épaisseur (métrique) 3,17 mm
Certifications/Conformité EPA
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon