Learn More
Fisherbrand™ Échantillonneurs liquides en PEHD
Code produit 16562440 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
1,8 m
Longueur (impériale) de la poignée:
6 pi
Largeur (métrique):
7,62 cm
Largeur (impériale):
3 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Longueur (impériale) de la poignée Largeur (métrique) Largeur (impériale) Conditionnement
16562440 1,8 m 6 pi 7,62 cm 3 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16562440
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications industrielles et environnementales.
Échantillonneurs en polyéthylène haute densité résistants aux produits chimiques, idéaux pour une utilisation dans des environnements corrosifs et des endroits difficiles à atteindre.
  • Vis à flacon de 500 ml à l’extrémité de la poignée et remplies par quatre orifices
  • La poignée est fournie en deux pièces
  • Réutilisable
  • Diamètre extérieur de la poignée : 1,25 in (3,2 cm)
Informations sur la commande
Tailles d’échantillonneur liquide supplémentaires disponibles. Pour commander, contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Type de produit Échantillonneur de liquide
Matériau HDPE
À utiliser avec (application) Pour les applications industrielles et environnementales
Diamètre (impériale) de la poignée 1,25 po
Diamètre (métrique) de la poignée 3,2 cm
Hauteur (impériale) 81,06 po
Hauteur (métrique) 205,89 cm
Longueur (impériale) de la poignée 6 pi
Longueur (métrique) de la poignée 1,8 m
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7,62 cm