Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballon avec régulateur
Code produit 10250590 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10250590 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10250590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Atteint des températures maximales jusqu’à 450°C. Le chauffe-ballon avec régulateur Fisherbrand™ utilise un système de circulation d’air unique pour garder l’extérieur froid au toucher.
  • Écran à double fusible et mis à la terre
  • Les cartouches d’élément chauffant sont remplaçables
  • Aucun contrôleur externe requis
  • Voyants “Élément chauffant activé” et “Sous tension”
  • Température maximale de l’élément 450°C
  • Volume du flacon : 100 ml
  • Alimentation électrique requise : 230 V, 50 Hz, 80 W
Specifikationer
Capacité (métrique) 100 ml
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Puissance 80 W
Type de produit Ballon avec régulateur
max. (métrique) 450°C
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.