Learn More
Fisherbrand™ Brosses robustes
Code produit 15898867 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40,64 cm
Longueur (métrique) des poils:
13 cm
Diamètre (métrique) des poils:
7,6 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (métrique) des poils Diamètre (métrique) des poils Conditionnement
15898867 40,64 cm 13 cm 7,6 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15898867
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les brosses à usage intensif Fisherbrand™ ont des poils en spirale pour le nettoyage des béchers.
Les brosses à usage intensif Fisherbrand™ ont des poils en spirale pour le nettoyage des béchers.
  • Extrémité recourbée ultra-résistante
  • Poignée en bois
Spécification
Type de produit Brosse à usage intensif
Matériau de la poignée Bois
Types de pointes Extrémité de touffe
Couleur Noir
Diamètre (impériale) des poils 3 po
Diamètre (métrique) des poils 7,6 cm
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des béchers
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (impériale) des poils 5 po
Longueur (métrique) 40,64 cm
Longueur (métrique) des poils 13 cm