Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine à forme haute
Code produit 13449699 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.3mL
5 ml
10mL
15mL
30mL
40mL
50 ml
100mL
Diamètre (métrique) externe:
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Hauteur (métrique):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Épaisseur (métrique):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.1 mm
Conditionnement:
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Épaisseur (métrique) unitSize
13449699 30mL 43mm 37mm 2 mm -
13459699 1.3mL 15mm 15mm 1.5 mm 6 pièces
13479699 5 ml 24mm 20mm 1.8 mm 6 pièces
13439699 15mL 35mm 29mm 2 mm 6 pièces
13489699 50 ml 53mm 43mm 2.1 mm 6 pièces
13469699 10mL 31mm 26mm 2 mm 6 pièces
13499699 100mL 65mm 54mm 2.1 mm 6 pièces
13409709 40mL 50mm 40mm 2 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit 13449699
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
  • Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2 mm
Poids (métrique) 26 g
Capacité (métrique) 30mL
Diamètre (métrique) externe 43mm
Hauteur (métrique) 37mm
Product Type Creuset