Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine à forme haute
Code produit 13489699 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.3mL
5 ml
10mL
15mL
30mL
40mL
50 ml
100mL
Diamètre (métrique) externe:
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Hauteur (métrique):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Épaisseur (métrique):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.1 mm
Conditionnement:
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Épaisseur (métrique) Conditionnement
13489699 50 ml 53mm 43mm 2.1 mm 6 pièces
13459699 1.3mL 15mm 15mm 1.5 mm 6 pièces
13479699 5 ml 24mm 20mm 1.8 mm 6 pièces
13439699 15mL 35mm 29mm 2 mm 6 pièces
13449699 30mL 43mm 37mm 2 mm -
13469699 10mL 31mm 26mm 2 mm 6 pièces
13499699 100mL 65mm 54mm 2.1 mm 6 pièces
13409709 40mL 50mm 40mm 2 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit 13489699
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
  • Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2.1 mm
Poids (métrique) 37 g
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) externe 53mm
Hauteur (métrique) 43mm
Product Type Creuset