Learn More
Fisherbrand™ Ruban adhésif en tissu pour températures basses et élevées
Code produit 17887291 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17887291 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17887291
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Surface blanche texturée sur laquelle il est possible d’imprimer ou d’écrire.
  • Résiste à des températures aussi élevées que 287,8°C (550°F) et aussi basses que -211,7°C (-384,8°F)
  • Blanc, auto-adhésif
Spécification
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Blanc
Format de dia. int.
Type de produit Ruban pour températures basses et élevées
À utiliser avec (application) Surface blanche texturée sur laquelle il est possible d’imprimer ou d’écrire
Quantité Pièce
Plage de températures (impériale) -384,8 à 550°F
Plage de températures (métrique) -211,7 à 287,8 °C
Longueur (impériale) 300 in
Longueur (métrique) 762 cm
Largeur (impériale) 1 in