Learn More
Humidity Sponge™, Fisherbrand™
Code produit. 11734366 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 11734366
Edge
Dessiccant Hymidity Sponge, Fisherbrand, type réutilisable
  • Dessiccant non toxique
  • Réutilisable
  • Le matériel est fabriqué en Tyvek de DuPont™ En polyéthylène haute densité respiratoire
  • Parfait pour les médicaments, les denrées alimentaires, les systèmes optiques et les équipements
  • Les sachets sont garantis pour retenir 16 % d’humidité en poids, les résultats typiques sont une absorption d’humidité de 37 %
  • Le dessiccant répond aux exigences de la FDA américaine
  • Certifié ISO classe 5 (classe M3.5), compatible avec les salles blanches
Spécification
Nom chimique ou matériau Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Matériau HDPE
Quantité 40 Pk.
Qualité Certifiés
Poids 11 g