Learn More
Fisherbrand™ Batteries de rechange pour hygromètre
Code produit 15348754 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de batterie:
357
392
AAA
Type de produit:
Pile bouton alcaline
Pile cylindrique
Tension:
1,5 V
1,5V
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de batterie Type de produit Tension Conditionnement
15348754 AAA Pile cylindrique 1,5V 1 pièce
15338754 357 Pile bouton alcaline 1,5 V 1 pièce
11735495 392 Pile bouton alcaline 1,5V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15348754
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec hygromètres
  • Livrées avec une pile bouton lithium et une pile alcaline “AAA”
  • Les exigences électriques sont 3 V, 1,5 V et 1,5 V respectivement
Spécification
Type de produit Pile cylindrique
Type de batterie AAA
Matériau Alcaline
À utiliser avec (équipement) Pour hygromètres
Tension 1,5V