Learn More
Fisherbrand™ Emballages d’expédition Infecon™ 2000 et 2050 infectieux / de diagnostic
Code produit 15502066 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Infecon Expéditeur 2000
Dimensions:
4 x 4 x 8 in
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Dimensions Conditionnement
15502066 Infecon Expéditeur 2000 4 x 4 x 8 in 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15502066
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’expédition de tubes à essai contenant des substances infectieuses ou des échantillons de diagnostic
  • Compartiment à emballage à bulles
  • Récipient secondaire en plastique étanche aux liquides avec une pression pouvant atteindre 95 kPa
  • Marquage U.N. et étiquette pour les substances infectieuses et les échantillons diagnostiques
    Compliance
    Conforme aux instructions de conditionnement de l’OACI/IATA 650
Spécification
Certifications/Conformité Les instructions d'emballage pour l'étiquette UN 3373/Catégorie B sont PI 650
Applications Pour l’expédition de tubes à essai contenant des substances infectieuses ou des échantillons de diagnostic
Dimensions 4 x 4 x 8 in
Type Infecon Expéditeur 2000