Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à quatre niveaux avec verrouillage
Code produit 11700055 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Blue, Vert, Jaune, Orange, Rose
Jaune fluorescent
Naturel
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Vert fluorescent
Conditionnement:
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11700055 Blue, Vert, Jaune, Orange, Rose 5 pièces
11770045 Bleu -
11750334 Naturel 5 pièces
11790045 Orange fluorescent 5 pièces
11760334 Vert fluorescent 5 pièces
11780045 Rose fluorescent 5 pièces
11770334 Jaune fluorescent 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11700055
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai. Les portoirs pour tubes à quatre niveaux avec emboîtement Fisherbrand™ emploient un système ingénieux de portoirs 4 sens. Faites pivoter les portoirs pour accueillir des tubes de 50, 15, 1,5 ou 0,5 ml, puis associez-les pour obtenir la taille de portoir voulue. En PP robuste et autoclavable.
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai. Les portoirs pour tubes à quatre niveaux à verrouillage Fisherbrand™ emploient un système ingénieux de portoirs à 4 niveaux. Faites pivoter les portoirs pour accueillir des tubes de 50, 15, 1,5 ou 0,5 ml, puis associez-les pour obtenir la taille de portoir voulue. En PP robuste et autoclavable.
Créez un portoir pour tubes personnalisé : rotation et connexion
Faites pivoter chaque rack selon la taille de tube dont vous avez besoin. Chaque rack peut accueillir :
  • 4 tubes coniques de 50 ml (diamètre du puits : 30 mm),
  • 12 tubes coniques de 15 ml (diamètre du puits : 17,5 mm),
  • 32 microtubes de 1,5 ml (diamètre du puits : 11,6 mm), ou
  • 32 microtubes de 0,5 ml (diamètre du puits : 8,2 mm).
Connectez les racks pour augmenter la capacité de votre portoir pour tubes :
  • Système unique de languettes et de fentes pouvant être associées
  • Créez un rack aussi grand que nécessaire pour vos applications de paillasse
  • Disponible dans toute une gamme de couleurs pour un codage couleur amusant et une identification facile
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blue, Vert, Jaune, Orange, Rose
Capacité Tubes (4 microtubes coniques de 50 ml, 12 microtubes coniques de 15 ml, 32 microtubes de 1,5 ml ou 32 microtubes de 0,5 ml)
Matériau PP
Positions 4
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, l’interverrouillage
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 17,4 x 9,5 x 5,2cm
Longueur (métrique) 17,4 cm
Longueur (impériale) 6,9 in
Largeur (impériale) 3,7 in
Hauteur (impériale) 2 in
Type de produit Rack de microtubes 4 voies
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 5,2 cm
Array 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Largeur (métrique) 9,5 cm