Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à quatre niveaux avec verrouillage
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai. Les portoirs pour tubes à quatre niveaux à verrouillage Fisherbrand™ emploient un système ingénieux de portoirs à 4 niveaux. Faites pivoter les portoirs pour accueillir des tubes de 50, 15, 1,5 ou 0,5 ml, puis associez-les pour obtenir la taille de portoir voulue. En PP robuste et autoclavable.
- Tubes de 50 ml, 4 puits (30 mm de diamètre), Tubes de 15 ml, 12 puits (17,5 mm de diamètre), Tubes de 0,5 ml, 32 puits (8,2 mm de diamètre), Tubes de 1,5/2,0 ml, 32 puits (11,6 mm de diamètre)
- Fabrication en PP
- Autoclavables
Informations sur la commande
Dimensions : 2 x 3.5 x 7 po (5 x 8.9 x 17.8 cm) (L x l x H)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Naturel |
| Capacité | Tubes (4 microtubes coniques de 50 ml, 12 microtubes coniques de 15 ml, 32 microtubes de 1,5 ml ou 32 microtubes de 0,5 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 4, 12, 32 |
| Forme | Rectangle |
| Empilables | Yes, Interlocking |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes |
| Dimensions (L x l x H) | 17,4 x 9,5 x 5,2 cm |
| Afficher plus |