Learn More
FISHERBRAND™ Tubes à essai réutilisables avec bouchons à vis rubrés
Code produit 16488053 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
Conditionnement:
36 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
16488053 25 mm 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.07€
    203.57€ / 36 pièces
    Économisez 7.50€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
25 x 150mm
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
  • Pastille de marquage blanche
  • Bouchon fileté GPI 24-410
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E982, type VI, classe A
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement Caoutchouc
Diamètre du filetage 24-410
Stérilité Non stérile
Graduated No
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture réutilisable