Learn More
Fisherbrand™ Rubans d’étiquetage
Code produit 17847301 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Saumon
Vert
Largeur (impériale):
0,75 in
1,5 in
2 in
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Conditionnement
17847301 Bleu 2 in 1 pièce
17827301 Jaune 2 in 1 pièce
17817301 Blanc 2 in 1 pièce
17837301 Vert 2 in 1 pièce
17857301 Rouge 2 in 1 pièce
17867301 Blanc 1,5 in 1 pièce
17877301 Saumon 0,75 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17847301
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
  • Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
  • Supportent des températures allant de -23° à +121°C (-10° à +250°F)
  • Diamètre du mandrin : 1 in
  • Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
  • Adhère à la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
Spécification
Couleur Bleu
Format de dia. int.
Type de produit Distributeur d’étiquettes
À utiliser avec (application) Étanche, résistant aux huiles et aux acides
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -10 à 250°F
Plage de températures (métrique) -23°C à +121°C
Dimensions (L x l) 14 yd x 2 in
Longueur (impériale) 14 yd.
Longueur (métrique) 13 m
Largeur (impériale) 2 in
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,5 cm