Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
- Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
- Supportent des températures allant de -23° à +121°C (-10° à +250°F)
- Diamètre du mandrin : 1 in
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- Adhère à la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
Specifications
Specifications
| Couleur | Saumon |
| Format | de dia. int. |
| Type de produit | Distributeur d’étiquettes |
| À utiliser avec (application) | Étanche, résistant aux huiles et aux acides |
| Quantité | 1 de chaque |
| Plage de températures (impériale) | -10 à 250°F |
| Plage de températures (métrique) | -23°C à +121°C |
| Dimensions (L x l) | 14 yd x 0,75 in |
| Longueur (impériale) | 14 yd. |
| Longueur (métrique) | 13 m |
| Show More |