Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Description
Includes
Bouchons à vis en PP
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’oxyde d’éthylène ou chimiquement ; non autoclavables
Spécification
Spécification
| Capacité | 4,2 oz, 125 ml |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| Finition de col | 38 mm |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |