Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
Code produit 10705340 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Finition de col Conditionnement
10705340 500 ml 53 mm 12 pièces
11775243 30 ml 28 mm 72 pièces
10576499 60 ml 28 mm 12 pièces
12971261 125 ml 38 mm 12 pièces
10062439 250 ml 43 mm 12 pièces
11528062 1000 ml 63 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10705340
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis en PP
Flacons rigides et translucides
  • Étanches†
  • Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
  • Température de fragilité de 100°C (-148°F)
  • Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 17 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
Finition de col 53 mm
Closure Included Oui
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 17 oz
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Type de produit Flacon étanche à col large