Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation à couvercle verrouillable avec Snap-Cap™ en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 11976955 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Naturel
Capacité (métrique):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
FCR max.:
25000 xG
26000 xG
30000 xG
Conditionnement:
Sachet
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) FCR max. Conditionnement unitSize
11976955 Naturel 0.6 ml 30000 xG Sachet 1000 pièces
11706467 Naturel 1.5 ml 26000 xG Sachet -
11966955 Assorties 1.5 ml 26000 xG Sachet 500 pièces
11956955 Naturel 2 ml 25000 xG Sachet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11976955
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d’une seule main
  • Tubes en polypropylène à dessus plat
  • Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage
  • Avec marques de graduation pour l’estimation du volume
  • Sans RNase ni DNase
Les centrifugeuses qui développent une chaleur excessive peuvent endommager ce tube.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0.6 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage
Conditionnement Sachet
Type de bouchon Bouchon à clipser
FCR max. 30000 xG
Graduations 0.1mL