Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène de forme basse avec poignée
Code produit 17199414 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17199414 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17199414
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un versement sûr et facile
En polypropylène résistant aux produits chimiques
  • Bec pratique
  • Gradués en L et en ml
  • Autoclavables
Spécification
Diamètre (impériale) supérieur 4,56 in
Diamètre (métrique) supérieur 11,6 cm
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau PP
À utiliser avec (application) Pour un versement sûr et facile, des applications industrielles et chimiques
Hauteur (impériale) 5,13 in
Hauteur (métrique) 13 cm
Incréments 50 mL
Longueur (impériale) 7,06 in
Longueur (métrique) 17,93 cm
Type Bécher
Largeur (impériale) 4,6 in
Largeur (métrique) 11,68 cm
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui