Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour pipettes, taille maxi
Code produit 11947754 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
161 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11947754 161 mm -
11957754 152 mm 100 pièces
17838983 152 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11947754
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
À utiliser avec des pipettes de grand volume
  • Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
  • Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
  • Alternative aux pipettes sérologiques
  • Non stériles ; Certifiées exemptes de RNase, DNase, d’ADN et apyrogènes par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 6.44 in
Longueur (métrique) 161 mm
Format En vrac
Type de pointe Macro
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman P10