Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour pipettes, taille maxi
Code produit 11957754 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
161 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11957754 152 mm 100 pièces
11947754 161 mm -
17838983 152 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11957754
Quantité Prix
1 86.55€ / 100 pièces
10 77.90€ / 100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
À utiliser avec des pipettes de grand volume
  • Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
  • Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
  • Alternative aux pipettes sérologiques
  • Non stérile ; certifié exempt de RNase, DNase, ADN et pyrogène par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 152 mm
Format En vrac
Type de pointe Macro
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand II, Thermo Scientific
Gamme de produits Maxi