Learn More
Fisherbrand™ Bases pour armoires de stockage de microlames
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsBeskrivning
Bases pour armoires de stockage à microlames Fisherbrand
À utiliser avec Fisherbrand Armoires de rangement pour lames microscopiques (Réf. 07-212-100 à -103)
- Bases en option dans les modèles avec ou sans pieds
Specifikationer
Specifikationer
| Couleur | Beige |
| Profondeur (impériale) | 18,75 po |
| Profondeur (métrique) | 476,25 mm |
| À utiliser avec (application) | Lame de microscope |
| À utiliser avec (équipement) | Armoires de stockage à microlames Fisherbrand |
| Hauteur (impériale) | 4,75 po |
| Hauteur (métrique) | 120,65 mm |
| Comprend | Base et jambes |
| Matériau | Métal |
| Largeur (impériale) | 15,75 po |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?