Description
Chaque tiroir divisé dans le sens de la longueur en deux compartiments pour une utilisation optimale de l’espace
- Chaque armoire peut accueillir jusqu’à 4 500 lames de 3 × 1 × ou 75 lames de 25 mm
- Lorsque les 12 armoires empilées sont élevées (avec base en option), jusqu’à 54 000 lames peuvent être stockées dans un espace de 2 pieds carrés.
- La conception de l’interverrouillage fonctionne avec toutes les armoires en microclide en métal Fisherbrand et Fisher Scientific™ actuelles.
- L’unité contient six tiroirs interchangeables, chacun équipé d’un porte-carte, un choix de bouton de traction en laiton ou en plastique et deux blocs compresseurs pour maintenir les lames en position verticale dans des tiroirs partiellement remplis.
- Disponible en beige foncé, beige clair, vert ou blanc. Bases en option disponibles avec ou sans pieds.
- L × l × H : 18,75 × 15,75 × 4,75 po (47,6 × 40 × 12,1 cm)
- Bases avec ou sans pieds disponibles. (Voir n° de cat. 07-212-104)
Specifica
Specifica
| Type | Armoire de stockage pour microlames |
| Couleur | Beige |
| Profondeur (impériale) | 18,75 po |
| Profondeur (métrique) | 476,25 mm |
| L’appareil peut contenir | 4 500 lames |
| À utiliser avec (application) | Lame de microscope |
| Hauteur (impériale) | 4,75 po |
| Hauteur (métrique) | 120,65 mm |
| Longueur (métrique) de lame | 75 mm |
| Matériau | Métal |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?